Få mere at vide
Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
7.5 mL
22.5 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Form:
Rectangular
U-formet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- 25 to 75 cm2 available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
- Lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
Ordreinfo
Sterilized by gamma radiation; certified nonpyrogenic
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
- Energy Star Certification
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 0.25 oz. |
Lukningsfarve | Orange |
Lukningsmateriale | HDPE |
Kapacitet (metrisk) | 7.5 mL |
Materiale | Polystyrene |
Til brug med (applikation) | For pipetting or scraping |
Hals stil | Canted |
nr. pr. sag | 24/Cs. |
nr. pr. pakke | 6/Pk. |
Form | Rectangular |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Dokumenter
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Filstørrelse: 7 MB
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion