Description
- Fremstillet af optisk klar jomfruelig polystyren
- Ultra-Low Attachment-overfladen har et kovalent bundet hydrogellag, der effektivt hæmmer cellulær tilhæftning og minimerer proteinoptagelse, enzymaktivering og cellulær aktivering
- Overfladen er ikke-cytotoksisk, biologisk inert og ikke-nedbrydelig
- Partinumre for nem sporbarhed
- 100% integritetstest
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,25 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 7.5 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Til pipettering eller skrabening |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |
| Show More |