Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15217915
Skift visning
Kulturområde:
25 cm²
75 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
15217915 25 cm² Pakke med 18
15227915 75 cm² Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15217915 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 DKK
    2892.60 DKK / Pakke med 18
    Spare 277.40 DKK
    8% Slukket
På lager
Har en overlegen cellekulturoverflade med demonstreret ydeevne, der løfter stamcelle- og cellekulturforskning.
Med den super lave cellefastgørelsesoverflade, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolber fremmer konsekvent 3D-sfæroider og organoidkultur, og hjælper dig med dannelse af kræftsfæroider og stamcelledifferentiering til sygdomsmodellering og lægemiddelscreening.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
  • Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
  • Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
  • Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
  • Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
  • Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10 -6
Oversigt T25 Nunclon Sphera EasYFlask , tilfælde af 18
nr. pr. sag 18
nr. pr. pakke 6
Overfladebelægning Nunclon Sphera
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 25 cm²