Description
- 25 til 75 cm2 tilgængeligt vækstareal
- Fremstillet af optisk klar jomfruelig polystyren
- Ultra-Low Attachment-overfladen har et kovalent bundet hydrogellag, der effektivt hæmmer cellulær tilhæftning og minimerer proteinoptagelse, enzymaktivering og cellulær aktivering
- Overfladen er ikke-cytotoksisk, biologisk inert og ikke-nedbrydelig
- Partinumre for nem sporbarhed
- 100% integritetstest
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
Informations sur la commande
Steriliseret med gammastråling; certificeret ikke-pyrogen
Spécification
Spécification
| Kapacitet (engelsk) | 0,76 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 22.5 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Til pipettering eller skrabening |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |
| Form | U-formet |
| Afficher plus |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?