Få mere at vide
trans-Anethol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavekræft, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavecarcinogenese, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmedierne af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
benzen, ethylacetat, acetone, kulstofdisulfid.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | trans-Anethole |
Navn note | stabilized |
Smeltepunkt | 20°C to 23°C |
Tæthed | 0.991 |
Kogepunkt | 232°C to 235°C |
Flammepunkt | 96°C (205°F) |
Brydningsindeks | 1.56 |
Mængde | 25 g |
Beilstein | 774229 |
Følsomhed | Light sensitive |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10235591 | Analysecertifikat | 01/08/2025 | A13482.22,A13482.14,A13482.36 |
10252187 | Analysecertifikat | 01/08/2025 | A13482.22,A13482.14,A13482.36 |
10252187 | Analysecertifikat | 26/08/2024 | A13482.22,A13482.14,A13482.36 |
10250316 | Analysecertifikat | 16/04/2024 | A13482.22,A13482.14,A13482.36 |
10220697 | Analysecertifikat | 25/12/2023 | A13482.22,A13482.14,A13482.36 |
Sikkerhed og håndtering
- trans-Anethole
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: trans-Anethole