Få mere at vide
trans-Anethole, 99%
Artikelnummer. 10081850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081850 100 mL Glasflaske 100ml
10149931 5 mL Glasflaske 5ml
10222942 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152531000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4180-23-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00009284
InChI nøgle RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen
SMIL CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Anethole
Navn note 99%
Smeltepunkt 23,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9875g/mL
Kogepunkt 234,0 °C til 237,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=CHC6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5590 til 1,5620
Mængde 100 mL
Beilstein 06, 566
Merck Index 15, 636
Specifik vægtfylde 0.9875
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med ether, kloroform, opløseligt i benzen, ethylacetat, acetone, alkohol og kulstofdisulfid
Formel vægt 148.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning