Få mere at vide
trans-Anethole, 98+%
Artikelnummer. 11499040
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499040 100 g 100g
11489040 25 g 25g
11409050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13482.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148,205 g/mol
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavekræft, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavecarcinogenese, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmedierne af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
benzen, ethylacetat, acetone, kulstofdisulfid.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4180-23-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00009284
InChI nøgle RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen
SMIL CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Anethole
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt 20 °C til 23 °C
Tæthed 0.991
Kogepunkt 232 °C til 235 °C
Flammepunkt 96 °C (205 °F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 100 g
Beilstein 774229
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,643
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, ethylacetat, aceton, kulstofdisulfid.
Formel vægt 148.21
Procent renhed ≥98%