Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol blå
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Thymol Blue |
Navn note | For analysis ACS |
Klarhed | Passes Test |
Merck Index | 15, 9555 |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Formel vægt | 466.58 |
Grad | ACS-reagens |
Emballage | Glasflaske |
Visuel overgangsinterval | Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
Farve | Brun til Grøn |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0446621 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 420930050,420930100,420931000 |
A0402695 | Analysecertifikat | 14/12/2022 | 420930050,420930100,420931000 |
A0396323 | Analysecertifikat | 14/12/2022 | 420930050,420930100,420931000 |
A0416239 | Analysecertifikat | 12/12/2022 | 420930050,420930100,420931000 |
A0448131 | Analysecertifikat | 12/12/2022 | 420930050,420930100,420931000 |