Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS-reagens
Artikelnummer. 10697401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697401 10 g Glasflaske 10g
10331311 5 g Glasflaske 5g
10288903 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697401 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420930100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
Molekylvægt (g/mol) 466.592
MDL nummer MFCD00005869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Navn note Til analyse ACS
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval Syre varierer fra pH 1,2 (lyserød) til pH 2,8 (gul), alkaliske varierer fra pH 8,0 (gul) til pH 9,2 (blå)
Merck Index 15, 9555
Farve Brun til Grøn
Mængde 10 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 466.58
Grad ACS-reagens