Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS
Artikelnummer. 11367168
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367168 10 g 10g
11377168 2 g 2g
11357168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367168 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 016272.09
 Begrænset vare
På lager
pH-indikator: 1,2 (rød) til 2,8 (gul) til 9,6 (blå) | CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
pH-indikator: 1,2 (lyserød) til 2,8 (gul) til 9,6 (blå). Thymol Blue er nyttig som pH-indikator. Det er en del af universel indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
Molekylvægt (g/mol) 466.592
MDL nummer MFCD00005869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Smeltepunkt 223 °C (dekomponering)
Merck Index 14,9400
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og fortyndede alkaliske opløsninger; Uopløselig i vand.
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk
Formel vægt 466.6
Grad ACS