Få mere at vide
Thymol blå indikator, Solstice
Artikelnummer. 15683840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15683840 5 g Glasflaske 5g
15673840 25 g Glasflaske 25g
15663840 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15683840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 327285G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 DKK
    401.95 DKK / 5g
    Spare 85.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator, S. Nr.: 879
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
Molekylvægt (g/mol) 466.592
MDL nummer MFCD00005869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Smeltepunkt 221 °C til 224 °C
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval 1,2 til 2,8 (rød til gul)
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 368036
Tæthed 0,979g/cm3
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 466,59 g/mol