Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsudskrivbare etiketter, B-430
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af klar polyester.
1945.00 DKK - 2795.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt; CSA accepteret |
|---|---|
| Oversigt | Anbefalet båndserie: R4400; R4900; R6000; 6200 kr |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11874145
|
Brady™
030188 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) |
1945.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11583764
|
Brady™
030190 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
1945.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11563774
|
Brady™
030207 |
B x H: 76,2 mm x 191,44 m |
2795.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11543784
|
Brady™
030216 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
2275.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Til brug med termiske overførselsprintere
- Fremstillet af BradyBondz™ gennemsigtigt, højadhæsionspolyestermateriale
Tekniske data
| UL anerkendt; CSA accepteret | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester (B-430) | |
| Aktivsporing, stregkodemærkning, identifikation af komponenter og udstyr, generel og industriel identifikation, mærkningsplader | |
| 0,003 tommer. |
| Anbefalet båndserie: R4400; R4900; R6000; 6200 kr | |
| Klar | |
| Rulle | |
| Ikke-steril | |
| Rektangel |