Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsudskrivbare etiketter, B-430
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af klar polyester.
Brand: Brady™ 030188
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug med termiske overførselsprintere
- Fremstillet af BradyBondz™ gennemsigtigt, højadhæsionspolyestermateriale
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Anbefalet båndserie: R4400; R4900; R6000; 6200 kr | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester (B-430) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| -70 °C | |
| 3000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 50,8 x 25,4 mm (B x H) | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 25.40 x 50.80 mm | |
| 2'' | |
| 50.80 mm | |
| 25.4 mm |
| UL anerkendt; CSA accepteret | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Klar | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Aktivsporing, stregkodemærkning, identifikation af komponenter og udstyr, generel og industriel identifikation, mærkningsplader | |
| 1 | |
| THT-17-430-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94 °F til +212 °F | |
| 0,003 tommer. | |
| 28.58 mm | |
| 1 tomme | |
| 50.8 mm | |
| 1 tomme | |
| THT-17-430-3 |