Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsudskrivbare etiketter, B-430
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af klar polyester.
Brand: Brady™ 030207
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug med termiske overførselsprintere
- Fremstillet af BradyBondz™ gennemsigtigt, højadhæsionspolyestermateriale
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Anbefalet båndserie: R4400; R4900; R6000; 6200 kr | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester (B-430) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| -70 °C | |
| 1 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| B x H: 76,2 mm x 191,44 m | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 300 ft. | |
| 3 tommer | |
| 76.20 mm | |
| THT-21-430 |
| UL anerkendt; CSA accepteret | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Klar | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Aktivsporing, stregkodemærkning, identifikation af komponenter og udstyr, generel og industriel identifikation, mærkningsplader | |
| 1 | |
| THT-21-430 | |
| 1 stk. | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F til +212 °F | |
| 0,003 tommer. | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 76.2 mm | |
| 191.44 m |