Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselsudskrivbare etiketter, B-430
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af klar polyester.
Brand:  Brady™ 030216
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11543784
  • 2275.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med termiske overførselsprintere
  • Fremstillet af BradyBondz™ gennemsigtigt, højadhæsionspolyestermateriale
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Anbefalet båndserie: R4400; R4900; R6000; 6200 kr
Ingen
Glans
Polyester (B-430)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
3
THT-39-430-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F til +212 °F
0,003 tommer.
15.88 mm
0,5 tommer
25.4 mm
0,5 tommer
THT-39-430-10
UL anerkendt; CSA accepteret
Permanent akryl, Permanent
Klar
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Aktivsporing, stregkodemærkning, identifikation af komponenter og udstyr, generel og industriel identifikation, mærkningsplader
27.31 mm
-70 °C
10000 Label(s) / Roll
Rektangel
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-70 °C til +100 °C
0.076 mm
12.70 x 25.40 mm
1 tomme
25.40 mm
12.7 mm