Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, B-424
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af almindeligt papir (B-424).
557.00 DKK - 2275.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; R4500; 6100 kr
Klæbende type Permanent gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11503724
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
030132
50,8 x 25,4 mm (B x H)
557.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11533724
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
030135
76,2 x 25,4 mm (B x H)
837.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11593724
Dokumentvisning
Brady™
030141
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
1075.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
13019242
Dokumentvisning
Brady™
030153
101,6 x 152,4 mm (B x H)
2275.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med termiske overførselsprintere
  • Fremstillet af kontrast- og udtværningsbestandigt papir
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R4300; R4500; 6100 kr
Ingen
Mat
Papir (B-424)
Generel og industriel identifikation
0,0035 tommer.
Permanent gummi
Hvid
Rulle
Ikke-steril
Rektangel
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater