Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, B-424
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af almindeligt papir (B-424).
Brand:  Brady™ 030135
597.01 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11533724
  • 837.00 DKK / 1 ruller
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med termiske overførselsprintere
  • Fremstillet af kontrast- og udtværningsbestandigt papir
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R4300; R4500; 6100 kr
Ingen
Mat
Papir (B-424)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
-40 °C
3000 Label(s) / Roll
Rektangel
76,2 x 25,4 mm (B x H)
-70 °C til +50 °C
0.089 mm
25.40 x 76.20 mm
3 tommer
76.20 mm
25.4 mm
Permanent gummi
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Generel og industriel identifikation
1
THT-18-424-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-40 °F til 365 °F
0,0035 tommer.
28.58 mm
1 tomme
76.2 mm
1 tomme
THT-18-424-3
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...