Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, B-424
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af almindeligt papir (B-424).
Brand:  Brady™ 030141
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11593724
  • 1075.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med termiske overførselsprintere
  • Fremstillet af kontrast- og udtværningsbestandigt papir
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R4300; R4500; 6100 kr
Ingen
Mat
Papir (B-424)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
-40 °C
1 Label(s) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
-70 °C til +50 °C
0.089 mm
300 ft.
3 tommer
76.20 mm
THT-21-424
Permanent gummi
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Generel og industriel identifikation
1
THT-21-424
1 stk.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-40 °F til 365 °F
0,0035 tommer.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m