Få mere at vide
Brady™ Termisk transfer printbare etiketter, B-424
Ideel til en række applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels er lavet af almindeligt papir (B-424).
Brand: Brady™ 030153
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug med termiske overførselsprintere
- Fremstillet af kontrast- og udtværningsbestandigt papir
Tekniske data
| Anbefalet båndserie: R4300; R4500; 6100 kr | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Papir (B-424) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| -40 °C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 101,6 x 152,4 mm (B x H) | |
| -40 °C til 180 °C | |
| 0.089 mm | |
| 6 tommer | |
| 101.60 mm | |
| 6 tommer | |
| THT-25-424-1 |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Generel og industriel identifikation | |
| 1 | |
| THT-25-424-1 | |
| 1000 | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| -40 °F til 365 °F | |
| 0,0035 tommer. | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| 4 tommer | |
| 101.60 mm | |
| 152.4 mm |