Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven formættede vinduesviskere
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
316.00 DKK - 355.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Forvædet serviet
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 69
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pris Antal & tilgængelighed  
11565405
Dokumentvisning
Texwipe™
TX1065
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) 50/Pk.
321.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11525405
Dokumentvisning
Texwipe™
TX1045
8 x 6 tommer. (20,32 x 15,24 cm) 100/Pk.
316.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15792386
Dokumentvisning
Texwipe™
TX1041
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) 70/Pk.
355.00 DKK
Pakke med 70
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Formættet
  • Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 % —polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renhed og styrke af syntetiske fibre
  • Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
  • Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
  • Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
  • Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
Forvædet serviet
Autoklaverbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
70% isopropylalkohol
Polyestercellulose
69
Designet til rengøring af produktions- og laboratorieudstyr udvendigt, ideel til rengøring af miljømæssige renrumsoverflader under og efter produktionsflowet
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven formættede vinduesviskere