Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven formættede vinduesviskere
Artikelnummer. 11525405 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
8 x 6 tommer. (20,32 x 15,24 cm)
Emballagemængde:
100/pakke
50 stk./pakke
70 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 70
Artikelnummer. 11525405
Brand: Texwipe™ TX1045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
  • Formættet
  • Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 % —polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renhed og styrke af syntetiske fibre
  • Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
  • Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
  • Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
  • Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Forvædet serviet
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.32 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 69
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 8 x 6 tommer. (20,32 x 15,24 cm)
Til brug med (applikation) Designet til rengøring af produktions- og laboratorieudstyr udvendigt, ideel til rengøring af miljømæssige renrumsoverflader under og efter produktionsflowet
Emballagemængde 100/pakke
Mætningsopløsning 70% isopropylalkohol