Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven formættede vinduesviskere
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
Brand:  Texwipe™ TX1041
289.34 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Produktkode 15792386
  • 355.00 DKK / Pakke med 70
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Formættet
  • Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 % —polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renhed og styrke af syntetiske fibre
  • Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
  • Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
  • Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
  • Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
Forvædet serviet
27.9 cm
22.9 cm
Autoklaverbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Designet til rengøring af produktions- og laboratorieudstyr udvendigt, ideel til rengøring af miljømæssige renrumsoverflader under og efter produktionsflowet
70% isopropylalkohol
11''
11 tommer
Polyestercellulose
69
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
70/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven formættede vinduesviskere > 9 x 11 tommer; Dåse