Beskrivelse
- Formættet
- Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 % —polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renhed og styrke af syntetiske fibre
- Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
- Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
- Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
- Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forvædet serviet |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 27.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 69 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol