Få mere at vide
Sartorius Tacta™ mekaniske pipettepakker
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Multipakker med mekaniske pipetter
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volumen (metrisk):
0,5 til 10μ L, 10 til 100μ L, 100 til 1000μ L
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5 til 10, 20 til 200, 100 til 1000, 30 til 300 μL
100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml
2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000, 500 til 5000 μL
20μ L, 200μ L, 1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
4 x enkeltkanalspipetter (0,5 til 10 μL, 2 til 20 μL, 20 til 200 μL, 100 til 1000 μL), spidsstativer med 96 spidser (0,1 til 10 μL, 0,5 til 200 μL, 10 til 1000 μL), 1 x lineært stativ, 4 x SINGLE pipetteholdere
- Komfortabel at holde på grund af et ergonomisk designet håndtag
- Lave pipetterings- og spidsudskydningskræfter
- Nem spidsudskydning med den nye Optiject™-teknologi
- Det unikke Optilock™-system giver fleksibilitet til justering og fastlåsning af volumener
- Kalibreringsjustering for at give nøjagtige resultater for forskellige væsketyper
- Pålidelige resultater, selv over længere pipetteringsperioder
- Letlæseligt, firecifret volumendisplay hjælper med at indstille nøjagtige volumener
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Optifit-spidser af høj kvalitet til forskellige anvendelser
garanti
To år
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Non-Toxic
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL) |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Engangs | Genanvendelig |
Model- | Tacta |
Antal kanaler | 1 |
Produktlinje | Tacta |
Sterilitet | Ikke-steril |
Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
Volumen (metrisk) | 0,5 til 10, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL |
Vise | Firecifret volumendisplay |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Tacta™ mekaniske pipettepakker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion