Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM Startersæt
Artikelnummer. 12372003 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12372003 1000 μL Hver
1 options
Artikelnummer. 12372003 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F167900
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Giver større pipetteringskomfort uden at gå på kompromis med nøjagtighed og præcision. GilsonTM PIPETMANTM Starter Kit er en økonomisk løsning for daglige pipetbrugere med bekymringer for modtageligheden for gentagne belastningsskader (RSI).
Giver større pipetteringskomfort uden at gå på kompromis med nøjagtighed og præcision. Alt-i-en kit er en økonomisk løsning for daglige pipetbrugere, der har bekymringer om modtageligheden for gentagne belastningsskader (RSI).
Sættet inkluderer:
  • Tre PIPETMAN-pipetter: P20, P200 og P1000 (udstyret med udskydere i rustfrit stål)
  • To PIPETMAN DIAMOND ti-pakker: D200 og D1000 (stativer med 96 spidser hver)
  • En Gilson guide til pipettering håndbog
  • Tre spidsudskydere i plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips D200 og D1000 spidser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med Manuel luftforskydningspipette
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettestartsæt
Volumen (metrisk) 1000 μL
Til brug med (applikation) Manuel luftforskydningspipette
Inkluderer P20G, P200G, P1000G pipette, plus æsker af kvalitet, PIPETMAN Tip D200, D1000, spidsudskydere i rustfrit stål og plast, 3 Single™ pipetteholdere og en Gilson-guide til pipettering
Mængde 3
garanti 3 år
Længde (engelsk) 14,37 tommer
Bredde (engelsk) 12,01 tommer
Højde (engelsk) 4,72 tommer