Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettor Startsæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16392267 Shop alle Axygen Scientific produkter
:
Antal: 1 sæt
Artikelnummer. 16392267
Brand: Axygen™ APSTRKITP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er konstrueret til at give det højeste niveau af komfort, nøjagtighed og præcision.
Axygen™ Axypet™ Pro Starter Kit indeholder 4 pipetter med variabel volumen i de mest populære og universelle volumener (0,5-10μ L, 2-20μ L, 20-200μ L og 100-1000μ L), pipettestativ til 4 pipetter og 3 stativer med spidser.
  • Kat. Ingen. AP-10-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 0,5 til 10μ L
  • Kat. Ingen. AP-200-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 20 til 200μ L
  • Kat. Ingen. AP-1000-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 100 til 1000μ L
  • Kat. Ingen. AP-USD4-P Universal lineær stander til fire enkeltkanalspipetter
  • Kat. Ingen. MR-10XT-R (10μ L) Axygen Multirack pipettespidser
  • Kat. Ingen. MR-200-R (200μ L) Axygen Multirack pipettespidser
  • Kat. Ingen. MR-1000XT-R (1000μ L) Axygen
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød/Gul/Blå
Greb Type Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Type Startsæt
Finger stil Ergonomi
Inkluderer 4 enkeltkanalspipetter, lineært stativ, prøvespidser, instruktionsmanual, QC-certifikat, kalibreringsværktøj i laboratoriet
Mængde 1 sæt
garanti 3