Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite pipettesæt
Artikelnummer. 15268638 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15268638 0,2 til 2, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL Hver
1 options
Artikelnummer. 15268638
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Sættet indeholder fire pipetter med justerbar volumen og et stativ.
  • Fire populære pipettestørrelser (0,2-2 μL, 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL) og et stativ
  • Kompatibel med universelle pipettespidser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antal kanaler 1
Produktlinje Elite
Type Pipettesæt
Volumen (metrisk) 0,2 til 2, 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Inkluderer Fire pipettestørrelser (0,2-2uL, 2-20uL, 20-200uL, 100-1000uL) og et stativ
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.