Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
453.00 DKK - 1810.00 DKK
Tekniske data
Farve | Klarhed |
---|---|
Til brug med (applikation) | Fødevarer |
Materiale | HDPE |
Gennemsigtighed | Ja |
Trådstørrelse (metrisk) | 50 mm |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10380861
|
Buerkle™
0402-0005 |
5 L |
453.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10430621
|
Buerkle™
0402-0025 |
25 L |
1050.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10166020
|
Buerkle™
0402-0010 |
10 L |
569.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10298870
|
Buerkle™
0402-0060 |
60 L |
1810.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
- Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
- Via en gevindforbindelse kan en tap eller andet tilbehør med et indvendigt gevind/hættemøtrik på 3/4 tommer fastgøres
- HDPE
- Flaskeåbningsdiameter 50 mm
Tekniske data
Klarhed | |
HDPE | |
50 mm | |
Ja | |
HDPE | |
Nej |
Fødevarer | |
Ja | |
Ja | |
Opbevaringsflaske | |
Skruelåg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik