Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
Brand:  Buerkle™ 0402-0010
454.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10166020
  • 569.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
  • Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Via en gevindforbindelse kan en tap eller andet tilbehør med et indvendigt gevind/hættemøtrik på 3/4 tommer fastgøres
  • HDPE
  • Flaskeåbningsdiameter 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
10 L
Fødevarer
HDPE
50 mm
Ja
Opbevaringsflaske
206 mm
Nej
Klarhed
Lukning, 1 håndtag, gevindforbindelse
Ja
Ja
427 mm
HDPE
Skruelåg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik > Kapacitet: 10 l