Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik
Artikelnummer. 10380861 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10380861 5 L Hver
10430621 25 L Hver
10166020 10 L Hver
10298870 60 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10380861 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04020005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
  • Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
  • Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Via en gevindforbindelse kan en tap eller andet tilbehør med et indvendigt gevind/hættemøtrik på 3/4 tommer fastgøres
  • HDPE
  • Flaskeåbningsdiameter 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Fødevarer
Inkluderer Lukning, 1 håndtag, gevindforbindelse
Materiale HDPE
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 50 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 330 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 167 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej