Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindstik
Artikelnummer. 10298870 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10298870
Brand: Buerkle™ 04020060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Opbevaringsflasker med gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
  • Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
  • Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Via en gevindforbindelse kan en tap eller andet tilbehør med et indvendigt gevind/hættemøtrik på 3/4 tommer fastgøres
  • HDPE
  • Flaskeåbningsdiameter 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 L
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Fødevarer
Inkluderer Lukning, 2 håndtag, gevindforbindelse
Materiale HDPE
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 50 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 830 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 346 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej