Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med PTFE-stik
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
434.00 DKK - 2950.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10777561
|
Lenz Laborglasintrumente
02161201 |
1.5 mm |
1710.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10603432
|
Lenz Laborglasintrumente
02161404 |
4 mm |
2950.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10429362
|
Lenz Laborglasintrumente
02161806 |
6 mm |
434.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12541-1
- Med PTFE-stik og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Borosilikatglas (3.3) |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med PTFE-stik