missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med PTFE-stik

Artikelnummer. 10603432
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plug Bore:
1.5 mm
4 mm
6 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10603432

Brand: Lenz Laborglasintrumente 02161404

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Acc. til DIN 12541-1
  • Med PTFE-stik og gevindholder
  • En lige boring
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Lækagerate iht. til DIN 12540-1

Tekniske data

Plug Bore 4 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 10/Pk.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.