Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med PTFE-stik
Plug Bore:
1,5 mm
4 mm
6 mm
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12541-1
- Med PTFE-stik og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 1,5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |