Få mere at vide
Ohaus™ Rustfrit stål Kalibreringsvægt Vægt - OIML E1 Wire
Justeret til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer
673.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | Intet certifikat |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål (316) |
Inkluderer | Beskyttende etui |
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16662292
|
Ohaus™
30517704 |
1 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16672292
|
Ohaus™
30517705 |
2 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16682292
|
Ohaus™
30517706 |
5 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16692292
|
Ohaus™
30517707 |
10 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16602302
|
Ohaus™
30517958 |
20 mg |
673.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16612302
|
Ohaus™
30517959 |
50 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16622302
|
Ohaus™
30517960 |
100 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16632302
|
Ohaus™
30517961 |
200 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16642302
|
Ohaus™
30517962 |
500 mg |
673.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
Tekniske data
Intet certifikat | |
Rustfrit stål (316) | |
Beskyttende etui |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Rustfrit stål Kalibreringsvægt Vægt - OIML E1 Wire