Få mere at vide
Ohaus™ Rustfrit stål Kalibreringsvægt Vægt - OIML E1 Wire
Shop alle Ohaus produkter
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Intet certifikat |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Masse | 50 mg |
| Tolerance | 0.004 mg |
| Inkluderer | Beskyttende etui |