Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Valideret siRNA
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
4375.00 DKK - 117400.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Silencer™ Valideret siRNA |
---|---|
RNAi type | siRNA |
Produktlinje | Silencer™ |
Artikelnummer | Brand | Renhed | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Renhed | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10534075
|
Ambion™
AM51334 |
Standard | 40 nmol |
4375.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10724047
|
Ambion™
AM51324 |
HPLC | 40 nmol |
5650.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10177964
|
Ambion™
4404017 |
HPL-OLIGOC | 250 nmol |
13910.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10515005
|
Ambion™
AM51342 |
In Vivo | 1μ mol |
25100.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10085064
|
Ambion™
AM51343 |
In Vivo | 10μ mol |
117400.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10289494
|
Ambion™
AM51341 |
In Vivo | 250 nmol |
15390.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10724237
|
Ambion™
AM51326 |
CY3-mærket | 20 nmol |
6570.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10734237
|
Ambion™
AM51327 |
FAM Mærket | 20 nmol |
6010.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
- De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
- Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression
- Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
- De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
- Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
- Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
- Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
- Standard oprensning: 4 hverdage
- HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
- In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
Tekniske data
Silencer™ Valideret siRNA | |
siRNA | |
Silencer™ |