Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Valideret siRNA
Artikelnummer. 10289494
Renhed:
CY3-mærket
FAM Mærket
HPL-OLIGOC
HPLC
In Vivo
Standard
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10289494
Brand: Ambion™ AM51341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
  • De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
  • Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression
  • Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
  • De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
  • Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Silencer™ Valideret siRNA
RNAi type siRNA
Produktlinje Silencer
Renhed In Vivo
Mængde 250 nmol
Temperatur (metrisk) Opbevares ved stuetemperatur