Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Valideret siRNA
Artikelnummer. 10734237
Skift visning
Renhed:
CY3-mærket
FAM Mærket
HPL-OLIGOC
HPLC
In Vivo
Standard
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde Pakningsstørrelse
10734237 FAM Mærket 20 nmol Hver
10534075 Standard 40 nmol Hver
10724047 HPLC 40 nmol Hver
10177964 HPL-OLIGOC 250 nmol Hver
10515005 In Vivo 1μ mol Hver
10085064 In Vivo 10μ mol Hver
10289494 In Vivo 250 nmol Hver
10724237 CY3-mærket 20 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10734237 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM51327
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
  • De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
  • Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression
  • Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
  • De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
  • Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Silencer™ Valideret siRNA
RNAi type siRNA
Prøvetype RNA
Produktlinje Lyddæmper
Renhed FAM Mærket
Mængde 20 nmol
Temperatur (metrisk) Opbevares ved stuetemperatur