Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Valideret siRNA
Beskrivelse
- De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
- Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression
- Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
- De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
- Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
- Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
- Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
- Standard oprensning: 4 hverdage
- HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
- In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| Oversigt | Silencer™ Valideret siRNA |
| RNAi type | siRNA |
| Produktlinje | Silencer |
| Renhed | HPL-OLIGOC |
| Mængde | 250 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Opbevares ved -20 °C |