Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker
Opfylder de fleste behov for beskyttelse af elektrostatisk udladning og giver fleksibilitet og fingerfærdighed.
Brand:  Ansell™ 48135070
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15230009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    200.20 DKK / 12 par
    Spare 100.80 DKK
    33% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Specialhandsker
  • 15-gauge nylonfor
  • Tilsat kulfiber giver en økonomisk produktbeskyttelsesløsning
  • Komfort og god pasform er sikret gennem sømløs konstruktion og en bred vifte af størrelser
  • Med håndfladen dyppet i en polyurethanbelægning giver den god mekanisk modstand og holdbarhed
  • En version med fingerspidser giver bedre pasform og fleksibilitet
  • Coated fingerspids forhindrer også overførsel af sved til den elektroniske del
Applikationer:
  • Slutmontage af instrumentbræt, kabler og ledninger
  • Slutmontage af elektroniske komponenter og bundkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Polyurethan
Polyurethan
Letvægtshandsker
48-135
Strikke
Belagt-palme
God mekanisk modstand
CE-mærke, EN 388: 113X
Polyurethan
7
Coated-fingerspids
Nylon Kulfiber
144 par
48-135
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker > Størrelse: 7