Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ Specielle industrielle handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Til samling af små stykker såsom små lejer, samlinger og fjedre
- Nylon liner
- Strikket konstruktion
- Polyurethan belægning
- Palmebelagt finish
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethan |
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-mærke |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Black |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Vis mere |