missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, TRC

Artikelnummer. 17994225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994225 100 mg
17970695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949610100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1798-60-3
Molekylær formel C9 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Synonym 2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-, (R)-, (1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (-)-(1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (1R)-1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, (R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, (R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, (R)-Hydroxy-1-Phenyl-2-propanedione, (R)-Phenylacetylcarbinol, D-(-)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, D-(-)-1-Phenyl-1-hydroxy-2-propanone, D-(-)-Phenylacetylcarbinol, PAC, l-Phenylacetylcarbinol, Ephedrine Hydrochloride Imp. A (EP)
IUPAC navn (1R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one
SMIL CC(=O)[C@H](O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3/t9-/m0/s1
Formel vægt 150.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.