CAS RN 1798-60-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone, TRC
CAS: 1798-60-3 Molekylær formel: C9 H10 O2 Molekylvægt (g/mol): 150.17 Synonym: 2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-, (R)-,(1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone,(-)-(1R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone,(1R)-1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one,(R)-1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone,(R)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone,(R)-Hydroxy-1-Phenyl-2-propanedione,(R)-Phenylacetylcarbinol,D-(-)-1-Hydroxy-1-phenylpropanone,D-(-)-1-Phenyl-1-hydroxy-2-propanone,D-(-)-Phenylacetylcarbinol,PAC,l-Phenylacetylcarbinol,Ephedrine Hydrochloride Imp. A (EP) IUPAC navn: (1R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one SMIL: CC(=O)[C@H](O)c1ccccc1