Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvettes leveres med enten PE-prop eller åbne med pipettespidser.
3500.00 DKK - 5110.00 DKK
Tekniske data
Type | Ultra-micro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Quartz Suprasil |
Vejlængde | 10 mm |
Højde (metrisk) | 45 mm |
Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsmateriale | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsmateriale | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11786214
|
Hellma™
105-201-15-40 |
100 μL | PE stopper | Centre height: 15mm | |||||||
12687201
|
Hellma™
105-201-85-40 |
100μ L | PE prop | Centerhøjde: 8,5 mm |
3500.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10446719
|
Hellma™
105-200-15-40 |
160μ L | Åbn med pipettespidser | Centerhøjde: 15 mm |
4050.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 18-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10456719
|
Hellma™
105-202-15-40 |
50μ L | PE prop | Centerhøjde: 15 mm |
4050.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11716224
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50μ L | PE prop | Centerhøjde: 8,5 mm | |||||||
10514782
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50μ L | PE prop | Centerhøjde: 8,5 mm |
4050.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
Tekniske data
Ultra-micro Absorption Cell | |
10 mm | |
12.5 mm |
Quartz Suprasil | |
45 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter