Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvettes leveres med enten PE-prop eller åbne med pipettespidser.
Brand:  Hellma™ 105-201-15-40
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11786214
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Tekniske data
Tekniske data
Ultra-micro Absorption Cell
100 μL
PE stopper
45 mm
Centre height: 15mm
Quartz Suprasil
10 mm
12.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter > Capacity: 100μL; Center Height: 15mm; Closure: PE stopper