Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvettes leveres med enten PE-prop eller åbne med pipettespidser.
Brand: Hellma™ 105-202-15-40
2865.01 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
Tekniske data
Ultra-mikro absorptionscelle | |
50μ L | |
PE prop | |
45 mm |
Centerhøjde: 15 mm | |
Kvarts Suprasil | |
10 mm | |
12.5 mm |