Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Ultra-Micro Cell Cuvetter
Kapacitet (metrisk):
50μ L
100 μl
100μ L
160μ L
Lukningsmateriale:
Åbn med pipettespidser
PE prop
PE-prop
Oversigt:
Centerhøjde: 15 mm
Centerhøjde: 8,5 mm
Centerhøjde: 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ultra-mikro absorptionscelle |
| Oversigt | Centerhøjde: 8,5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50μ L |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Lukningsmateriale | PE prop |
| Vejlængde | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |