Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende fade af borosilikatglas
Genanvendelige borosilikatglasfade med kraftige kanter, ideelle til opbevaring og krystallisering.
728.00 DKK - 14015.00 DKK
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Krystalliserende fad
Se flere specifikationer
Produkter 9
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Price Quantity & Availability  
10783422
View Documents Promotion Details
Pyrex
1470/04D
150 mL 80 mm 45 mm
1210.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Add to basket
12504277
View Documents
Pyrex
1470/16D
2000 mL 190 mm 90 mm
5065.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Add to basket
10211360
View Documents Promotion Details
Pyrex
1470/12D
900 mL 140 mm 75 mm
2275.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Add to basket
11983779
View Documents
Pyrex
1470/02D
100 mL 70 mm 45 mm
800.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Add to basket
12093323
View Documents
Pyrex
1470/08D
300 mL 95 mm 55 mm
9180.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Add to basket
12003333
View Documents
Pyrex
1470/10D
500 mL 115 mm 65 mm
14015.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Add to basket
11973779
View Documents
Pyrex
1470/01M
60 mL 52 mm 35 mm
728.00 DKK
Pakke med 10
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Add to basket
15587680
View Documents
Pyrex
1470/03M
15 mL 40 mm 25 mm
1810.00 DKK
Pakke med 20
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 21-01-2026
Add to basket
15577680
View Documents
Pyrex
1470/00M
30 mL 52 mm 35 mm
1355.00 DKK
Pakke med 20
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Add to basket
Description
Description
Genanvendelige borosilikatglasfade med kraftige kanter, ideelle til opbevaring og krystallisering.
  • Overholder DIN 12337
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Velegnet til brug op til 400 °C
  • Kemisk og termisk resistent
Specifications
Specifications
Flad
Borosilikatglas
Rund
Krystalliserende fad
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Pyrex™ Krystalliserende fade af borosilikatglas