Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende fade af borosilikatglas
Artikelnummer. 15577680
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15577680 30 ml 52 mm 35 mm Pakke med 20
10783422 150 ml 80 mm 45 mm Pakke med 10
12504277 2000 ml 190 mm 90 mm Pakke med 10
10211360 900 ml 140 mm 75 mm Pakke med 10
11983779 100 ml 70 mm 45 mm Pakke med 10
12093323 300 ml 95 mm 55 mm Pakke med 10
12003333 500 ml 115 mm 65 mm Pakke med 10
11973779 60 ml 52 mm 35 mm Pakke med 10
15587680 15 ml 40 mm 25 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15577680 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1470/00M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1189.08 DKK / Pakke med 20
    Spare 190.92 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Genanvendelige borosilikatglasfade med kraftige kanter, ideelle til opbevaring og krystallisering.
  • Overholder DIN 12337
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Velegnet til brug op til 400 °C
  • Kemisk og termisk resistent
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12337
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Krystalliserende Fade
Til brug med (applikation) Til brug op til 400 °C
Højde (metrisk) 35 mm
Diameter (metrisk) 52 mm